S8504
Sulfatase from Patella vulgata (keyhole limpet)
Type IV, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥10 units/mg solid
Sinonimo/i:
Aryl-sulfatase, Aryl-sulfate sulfohydrolase, Phenolsulfatase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
limpet (Patella vulgata)
Livello qualitativo
Tipo
Type IV
Stato
essentially salt-free, lyophilized powder
Attività specifica
≥10 units/mg solid
Attività estranea
β-Glucuronidase ≥750 units/mg solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Definizione di unità
Substrato
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Enzymatic Assay of Sulfatase (EC 3.1.6.1.)