S8321
Monoclonal Anti-Sonic Hedgehog (Shh)
clone SH154, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-Shh
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SH154, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:500 using formaldehyde-fixed human tissue sections
indirect ELISA: 2 μg/mL
western blot: 2 μg/mL using recombinant mouse SHH peptide
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SHH(6469)
mouse ... Shh(20423)
rat ... Shh(29499)
Descrizione generale
Anti-Sonic Hedgehog antibody recognizes human, rat and mouse Shh.
Specificità
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.