S7651
Sphingomyelinase from Bacillus cereus
lyophilized powder, ≥100 units/mg protein
Sinonimo/i:
Sphingomyelin choline phosphohydrolase, Sphingomyelin phosphodiesterase
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
lyophilized powder
Livello qualitativo
Attività specifica
≥100 units/mg protein
PM
36873 Da
Composizione
Protein, ~10% Lowry
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
Bacillus cereus ATCC 14579 ... BC0671(1203022)
Descrizione generale
Applicazioni
- in the measurement of membrane capacitance in brain slices
- for testing and confirming its silkworm-killing activity
- in enzyme activity assay and for elucidating its effect on hydrolysis of sphingomyelin in complex lipid mixtures
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3