S7001
Strychnine hemisulfate salt
≥98.0%, suitable for ligand binding assays and NMR
Sinonimo/i:
Strychnidin-10-one sulfate (2:1)
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Strychnine hemisulfate salt,
Saggio
≥98.0%
Livello qualitativo
Stato
powder
tecniche
NMR: suitable
ligand binding assay: suitable
Colore
white to off-white
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.O=C1C[C@@H]2OCC=C3CN4CC[C@@]56[C@@H]4C[C@@H]3[C@@H]2[C@@H]5N1c7ccccc67.O=C8C[C@@H]9OCC=C%10CN%11CC[C@@]%12%13[C@@H]%11C[C@@H]%10[C@@H]9[C@@H]%12N8c%14ccccc%13%14
InChI
1S/2C21H22N2O2.H2O4S/c2*24-18-10-16-19-13-9-17-21(6-7-22(17)11-12(13)5-8-25-16)14-3-1-2-4-15(14)23(18)20(19)21;1-5(2,3)4/h2*1-5,13,16-17,19-20H,6-11H2;(H2,1,2,3,4)/t2*13-,16-,17-,19-,20-,21+;/m00./s1
GOOCRIHPADOQAS-ZNUXJMJHSA-N
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?