S6072
Anti-STIM1 (N-terminal)
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-GOK, Anti-Stromal interaction molecule I
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 90 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Convalida avanzata
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg using extracts of rat PC12 cells.
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HeLa cells.
western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of mouse 3T3 cells.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... STIM1(6786)
mouse ... Stim1(20866)
rat ... Stim1(117086)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- western blotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?