S5639
Superoxide Dismutase from Escherichia coli
lyophilized powder, ≥1,000 units/mg protein
Sinonimo/i:
SOD, Superoxide: superoxide oxidoreductase
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
lyophilized powder
Livello qualitativo
Attività specifica
≥1,000 units/mg protein
PM
39.5 kDa
Composizione
Protein, ≥70% biuret
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
Escherichia coli CFT073 ... sodA(1040208) , sodB(1036179) , sodC(1036143)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Definizione di unità
Stato fisico
Risultati analitici
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Enzymatic Assay of Superoxide Dismutase
Separation of Superoxide dismutase
Chromatograms
application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.