S3875
Seleno-DL-methionine
≥99% (TLC)
Sinonimo/i:
2-amino-4-(methylseleno)-Butanoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Seleno-DL-methionine, ≥99% (TLC)
Saggio
≥99% (TLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to off-white
applicazioni
cell analysis
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[Se]CCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2Se/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
RJFAYQIBOAGBLC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges