S3195
Anti-SR-A1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, ammonium sulfate suspension
Sinonimo/i:
Anti-Serine Arginine-rich Pre-mRNA Splicing Factor
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
ammonium sulfate suspension
PM
antigen 139.3 kDa
Reattività contro le specie
rodent, human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SCAF1(58506)
Immunogeno
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves