S170
5-HT7 Serotonin Receptor from rat
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Livello qualitativo
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
rat ... Htr7(65032)
Confezionamento
Actual concentrations and specific binding capacity are provided with each lot.
Nota sulla preparazione
Membranes are suspended in a mixture containing 10 mM Tris-HCl at pH 7.2, 2 mM EDTA.
Risultati analitici
Recommended assay conditions are supplied on the product data sheet. This is a bioassayed product.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)