S1542
Anti-Substance P antibody produced in rabbit
whole antiserum
Sinonimo/i:
Anti-SP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
whole antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
human, pig, bovine, rat, cat, monkey
tecniche
dot blot: 1:20,000
radioimmunoassay: 1:5,000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TAC1(6863)
rat ... Tac1(24806)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Esclusione di responsabilità
WGK 3