Documenti fondamentali
RES2042D
SAFC
3,3′-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate
About This Item
Formula condensata:
C12H14N4 · 4HCl · xH2O
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Stringa SMILE
O.Cl.Cl.Cl.Cl.Nc1ccc(cc1N)-c2ccc(N)c(N)c2
InChI
1S/C12H14N4.4ClH.H2O/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8;;;;;/h1-6H,13-16H2;4*1H;1H2
DXWSCXIZIHILNP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)