Key Documents
RAB1018
Sigma-Aldrich
Equine IL-1alpha ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
About This Item
Codice UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
Reattività contro le specie
equine
Confezionamento
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum sample(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.82 pg/ml
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
equine ... IL1A(100064969)
Descrizione generale
This ELISA antibody pair detects Equine IL-1 alpha (IL-1 F1)
Applicazioni
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Altre note
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials