RAB0837
Mouse Postn / Periostin ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatants
About This Item
Codice UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.05 ng/mL
standard curve range: 0.066-16 ng/mL
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... Postn(50706)
Descrizione generale
The antibody pair provided in this kit recognizes mouse Periostin/OSF-2.
Applicazioni
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Altre note
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Zhe Zhang et al.
International journal of molecular medicine, 34(1), 253-261 (2014-05-03)
Periostin, a secreted extracellular matrix protein, is involved in the wound healing and pathological process of various human cancers. Keloid scars are fibroproliferative tumor-like lesions and develop under local hypoxia. Using suppression subtractive hybridization, in a previous study, we found