Key Documents
RAB0746
Sigma-Aldrich
Human TNFRSF10A ELISA Kit
About This Item
Codice UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
tecniche
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
Descrizione generale
The antibody pair provided in this kit recognizes human Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily Member 10A.
Applicazioni
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Visita l’Archivio dei documenti
Mamoru Akita et al.
International journal of oncology, 45(5), 1901-1912 (2014-09-02)
Tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) is a promising candidate for cancer treatment, but some cancer cell types are resistant to TRAIL cytotoxicity. Therefore, overcoming this resistance is necessary for effective TRAIL therapy. Mitochondrial morphology is important for the maintenance