Documenti fondamentali
RAB0171
Sigma-Aldrich
Human Endoglin ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
About This Item
Codice UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
tecniche
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
input
sample type plasma
sample type serum
sample type urine
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 10 pg/mL
standard curve range: 12.35-3000 pg/mL
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... ENG(2022)
Descrizione generale
The Human Endoglin (CD105) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human Endoglin in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Immunogeno
Recombinant Human Endoglin
Applicazioni
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Altre note
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS
  • RABELADEELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Visita l’Archivio dei documenti
F C Brownfoot et al.
Placenta, 35(9), 724-731 (2014-07-22)
Preeclampsia is a serious pregnancy complication. Soluble endoglin (sEng) is released from the placenta and contributes to the maternal endothelial dysfunction seen in preeclampsia. Recently oxysterols, which activate the Liver X Receptor (LXR), have been implicated in producing sEng, by
Joshua M Barnett et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 55(10), 6490-6498 (2014-08-28)
We investigated endoglin expression in hypoxic microvascular endothelial cells and retinal endoglin expression in rats that develop experimental oxygen-induced retinopathy (OIR). We also tested neutralizing antibodies (Abs) against endoglin (anti-CD105 Ab) and VEGF (anti-VEGF Ab) either alone or in combination