RAB0129
Rat CINC-3 ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
About This Item
Prodotti consigliati
Reattività contro le specie
rat
Confezionamento
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
tecniche
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2 pg/mL
standard curve range: 7.37-1800 pg/mL
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
rat ... Cxcl2(114105)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Altre note
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3