Documenti fondamentali
R7901
Sigma-Aldrich
Floating tube rack
circle shaped, holds 18 tubes, Holds 18 x 0.2-2 mL tubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
Materiali
blue
foamed PE
Caratteristiche
Holds 18 x 0.2-2 mL tubes
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS2166
Diametro
70 mm
Descrizione generale
The blue round rack features unique "X" slits to accommodate 0.2, 0.5, and 1.5-2.0mL tubes. The diameter of Floating tube rack is 82mm and it can hold up to 18 tubes.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)