R6750
Acido ribonucleico
Sinonimo/i:
RNA
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
L'acido ribonucleico (RNA) del lievito che si usa per la panificazione (S. cerevisiae) è il substrato dell'enzima RNasi. L'isolamento dell'RNA da lievito è una procedura complicata e comporta cicli di riscaldamento e congelamento delle cellule in presenza di fenile e detergenti (SDS).
Applicazioni
L'acido ribonucleico (RNA) del lievito che si usa per la panificazione (S. cerevisiae) è adatto per applicazioni come l'ibridazione su Northern blot, la reazione a catena della polimerasi con trascrittasi inversa (RT-PCR) e la generazione di cDNA.
Nota sulla preparazione
Preparato per mezzo di una modificazione di Crestfield, A.M., et al., J. Biol. Chem., 216, 185 (1955).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 197(4), 1044-1053 (2016-06-30)
Systemic lupus erythematosus (SLE) is a chronic, life-threatening autoimmune disorder, leading to multiple organ pathologies and kidney destruction. Analyses of numerous murine models of spontaneous SLE have revealed a critical role for endosomal TLRs in the production of autoantibodies and
Nucleic acids research, 39(8), e53-e53 (2011-02-09)
The diverse localization of transcripts in cells suggests that there are many specific RNA-protein interactions that have yet to be identified. Progress has been limited, however, by the lack of a robust method to detect and isolate the RNA-binding proteins.
Cold Spring Harbor protocols, 2021(12) (2021-12-03)
Isolation of RNA from yeast is complicated by the need to first break the thick, rigid cell wall. The protocol provided here uses a cycle of heating and freezing of cells in the presence of phenol and the detergent sodium
Biology of reproduction, 81(1), 165-176 (2009-04-10)
MicroRNAs are a highly conserved class of small RNAs that function in a sequence-specific manner to posttranscriptionally regulate gene expression. Tissue-specific miRNA expression studies have discovered numerous functions for miRNAs in various aspects of embryogenesis, but a role for miRNAs
Nucleic acids research, 41(Web Server issue), W180-W186 (2013-06-12)
RBPmotif web server (http://www.rnamotif.org) implements tools to identify binding preferences of RNA-binding proteins (RBPs). Given a set of sequences that are known to be bound and unbound by the RBP of interest, RBPmotif provides two types of analysis: (i) de
Protocolli
This procedure may be used for determination of Ribonuclease A (RNase A) activity.