Documenti fondamentali
R6133
Supelco
Packing reservoirs for non-jacketed LC columns
size 500 mL, column I.D. 2.5 cm
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
tecniche
LPLC: suitable
Diam. int. colonna
2.5 cm
Misura
500 mL
Descrizione generale
Supplied complete with all fittings necessary for connection to threaded columns. The top has 1/4 -28 fitting.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)