R5028
Monoclonal Anti-hnRNP-C1/C2 antibody produced in mouse
clone 4F4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein-C1/C2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4F4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 41 kDa
antigen 43 kDa
Reattività contro le specie
monkey, human, chicken, hamster
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using HeLa cell nuclear extract
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HNRNPC(3183)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- antibody microarray
- western blotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)`
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)