R3280
Monoclonal Anti-RPA/p70
~1.5 mg/mL, clone 2H10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-REPA1, Monoclonal Anti-RF-A, Monoclonal Anti-RP-A, Monoclonal Anti-RPA70, Monoclonal Anti-hSSB, Monoclonal Anti-replication protein A1, 70kDa
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2H10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~70 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.5 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using HeLa total cell extract
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RPA1(6117)
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting (1 paper)
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)