R1275
Plate roller
secures sealing film onto plate, pkg of 1 ea
Sinonimo/i:
film sealing accessory, film sealing device, microplate
About This Item
Codice UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.15
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Excel Scientific RL PLT-01
Colore
none
Descrizione generale
Consists of a rubber coated dowel with a little give. The rubber allows better conformance of the film around the well area when sealing plates (Ensures sealing film covers all wells of a multiwell plate).
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)