PZ0341
PF-06733804
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
6-Amino-5-((1S)-2,2-difluoro-4-(2-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)acetyl)cyclopentyloxy)-N-methylnicotinamide, 6-Amino-5-[[(3S)-4,4-difluoro-1-[2-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetyl]-3-pyrrolidinyl]oxy]-N-methyl-3-pyridinecarboxamide, PF06733804
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
NC1=C(O[C@H]2CN(C(CC3=CC=C(OC(F)(F)F)C=C3)=O)CC2(F)F)C=C(C(NC)=O)C=N1
InChI
1S/C20H19F5N4O4/c1-27-18(31)12-7-14(17(26)28-8-12)32-15-9-29(10-19(15,21)22)16(30)6-11-2-4-13(5-3-11)33-20(23,24)25/h2-5,7-8,15H,6,9-10H2,1H3,(H2,26,28)(H,27,31)/t15-/m0/s1
FTAFQADCGCSJAH-HNNXBMFYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)