Documenti fondamentali
PZ0261
Sigma-Aldrich
PF-06649283
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(4R,4aR,6R,8aS)-8a-(2,4-Difluoro-phenyl)-4-methyl-6-(3-methyl-isoxazol-5-yl)-4,4a,5,6,8,8a-hexahydro-7-oxa-3-thia-1-aza-naphthalen-2-ylamine, (4R,4aR,6R,8aS)-8a-(2,4-Difluorophenyl)-4,4a,5,6,8,8a-hexahydro-4-methyl-6-(3-methyl-5-isoxazolyl)-pyrano[3,4-d][1,3]thiazin-2-amine, PF06649283
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H19F2N3O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
379.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H]1[C@@]2([H])[C@@](CO[C@@H](C3=CC(C)=NO3)C2)(C4=CC=C(F)C=C4F)N=C(N)S1
InChI
1S/C18H19F2N3O2S/c1-9-5-16(25-23-9)15-7-13-10(2)26-17(21)22-18(13,8-24-15)12-4-3-11(19)6-14(12)20/h3-6,10,13,15H,7-8H2,1-2H3,(H2,21,22)/t10-,13+,15-,18-/m1/s1
HVEVDFRWOQHAPJ-CKMNQQOVSA-N
Azioni biochim/fisiol
PF-06649283 is a new β-Secretase (BACE) inhibitor.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3