PRS4379
Anti-Nhe-1 (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Na+/H+ antiporter, Anti-SLC9A1, Anti-Sodium-hydrogen exchanger 1, Anti-Solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), member 1, Anti-Solute carrier family 9 member 1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC9A1(6548)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry (1 paper)
Azioni biochim/fisiol
Linkage
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)