Documenti fondamentali
PRS4013
Sigma-Aldrich
Anti-RPA Interacting Protein (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-RIP, Anti-RPA IP, Anti-RPA Interacting protein, Anti-RPAIN, Anti-Replication protein A interacting protein, Anti-hRIP
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Coniugato:
unconjugated
application:
ELISA (i)
IHC
WB
Clone:
polyclonal
Reattività contro le specie:
mouse, human, rat
citations:
tecniche:
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RPAIN(84268)
Immunogeno
a 17 amino acid peptide from near the carboxy-terminus of human RPA IP.
Linkage
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4013.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)