PLA0132
Rabbit anti-Sirt1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinonimo/i:
SIR2, SIR2-like protein 1, SIR2L1, SIR2alpha, hSIR2, hSIRT1, homolog) 1, regulatory protein SIR2 homolog 1, sirtuin (silent mating type information regulation 2 homolog) 1 (S. cerevisiae), sirtuin (silent mating type information regulation 2; S. cerevisiae, sirtuin type 1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Grado
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): 1-4 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Numero d’accesso
NP_036370.2
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
rabbit ... Sirt1(23411)
Immunogeno
Stato fisico
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1