P9791
Fosfato di potassio
for molecular biology, ≥98.0%
Sinonimo/i:
Fosfato di potassio prim., Fosfato monopotassico, Potassio diidrogeno fosfato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
powder
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
Punto di fusione
252.6 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 100 mg/mL
Densità
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤10 ppm
Cationi in tracce
Fe: ≤20 ppm
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Attività estranea
DNase, Exonuclease; NICKase, Endonuclease; RNase and protease, none detected
Stringa SMILE
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
- in high-throughput fluorescence assay of cytochrome P450 3A4
- in morphological analysis of neuromuscular junction development and degeneration in rodent lumbrical muscles
- in the measurement of net high-affinity urea uptake in maize plants
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
In Situ Hybridization of Whole-Mount Mouse Embryos with RNA Probes: Hybridization, Washes, and Histochemistry