P9372
Anti-Potassium Channel KCa2.1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-KCNN1, Anti-SK1, Anti-SKCa1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
lyophilized powder
Reattività contro le specie
rat
tecniche
western blot: 1:200 using rat brain cortex
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Kcnn1(54261)
Immunogeno
Stato fisico
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)