P9122
Anti-Purinergic Receptor P2X7 (extracellular) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-P2Z
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
lyophilized powder
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
tecniche
western blot: 1:200 using rat brain lysate and human cell lines
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... P2RX7(5027)
mouse ... P2rx7(18439)
rat ... P2rx7(29665)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?