P8147
Platelet-Derived Growth Factor from human platelets
PDGF, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
PDGF
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
Potenza
0.5-10.0 ng/mL EC50
Qualità
endotoxin tested
PM
glycoprotein 28-31 kDa
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤1 EU/μg
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... PDGFA(5154) , PDGFB(5155)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Stato fisico
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Platelet-Derived Growth Factor is the principal mitogen found in mammalian serum and is released from platelets during clot formation.