P7994
Phosphate Buffer Powder
About This Item
Codice UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.25
Prodotti consigliati
Stato
powder (free-flowing)
Livello qualitativo
pH
7.3-7.5 (0.017 g/mL in water, high purity)
Solubilità
water, high purity: 0.017 g/mL, clear, colorless
Categorie correlate
Applicazioni
Phosphate Buffer Powder has been used in nuclear magnetic resonance spectrometry (NMR) analysis.
Ricostituzione
Reconstitute with 3.8 liters of water to prepare a 0.1 M solution, pH 7.4 at 25 °C
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Quality assessment of Polygonum cuspidatum and Polygonum multiflorum by 1H NMR metabolite fingerprinting and profiling analysis
Frederich M, et al.
Planta Medica, 77(01), 81-86 (2011)