P7609
Anti-Serine/Threonine Protein Phosphatase 1γ1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~36 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, bovine, rat
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1:500-1:1,000 using total rat brain homogenate
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... PPP1CC(5501)
mouse ... Ppp1cc(19047)
rat ... Ppp1cc(24669)
Descrizione generale
The antibody specifically recognizes protein phosphatase 1γ1 isoform.
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)