P7496
Anti-Protein Disulfide Isomerase antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Erp58, Anti-PDI
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 57 kDa
Reattività contro le specie
mouse, bovine, rat, human
tecniche
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg using RIPA lysate from rat NRK cells
indirect immunofluorescence: 1:250 using human HeLa cells
western blot: 1:2,000 using whole extract of mouse NIH3T3 cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... P4HB(5034)
mouse ... P4hb(18453)
rat ... P4hb(25506)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Glycosphingolipid Biosynthetic Pathway