Documenti fondamentali
P7373
Sigma-Aldrich
PAK7 Active human
≥75% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
PAK5, p21 activated kinase-7
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Saggio
≥75% (SDS-PAGE)
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Attività specifica
10 units/mg protein (Bradford)
PM
protein apparent mol wt ~116 kDa by SDS-PAGE
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... PAK7(57144)
Azioni biochim/fisiol
PAK7 is a PAK family kinase that contains a CDC42/Rac1 interactive binding (CRIB) motif at the N-terminus and a Ste20-like kinase domain at the C-terminus. PAK7 has been implicated in the regulation of cell morphology, motility and transformation. PAK7 is moderately expressed in adult and fetal whole brain and in all specific adult brain regions tested.
Definizione di unità
One unit will incorporate one nanomole of phosphate into the peptide substrate CKRPRAASFAE per minute at 30 °C and pH 7.2 using a final concentration of 50 μM [32P] ATP.
Stato fisico
Solution in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.25 mM DTT, 0.1 mM EGTA, and 30% glycerol.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)