P5801
Peptide YY porcine
≥97% (HPLC), synthetic
Sinonimo/i:
PYY, Tyr-Pro-Ala-Lys-Pro-Glu-Ala-Pro-Gly-Glu-Asp-Ala-Ser-Pro-Glu-Glu-Leu-Ser-Arg-Tyr-Tyr-Ala-Ser-Leu-Arg-His-Tyr-Leu-Asn-Leu-Val-Thr-Arg-Gln-Arg-Tyr-NH2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
powder
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
pig ... PYY(445018)
Amino Acid Sequence
Azioni biochim/fisiol
WGK 3