P5247
Anti-Potassium Channel K2P9.1 (TASK3) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-Acid Sensitive Potassium Channel 3, Anti-KCNK9
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
lyophilized powder
Reattività contro le specie
rat, human
tecniche
western blot: 1:200 using rat cerebellum lysate
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... KCNK9(51305)
rat ... Kcnk9(84429)
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)