P4997
Anti-Potassium Channel KCa3.1 (Intermediate-conductance Ca2+-activated Potassium Channel 4) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-IKCa1, Anti-KCNN4, Anti-SK4
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
lyophilized powder
Reattività contro le specie
human, rat, mouse (predicted)
tecniche
western blot: 1:200
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KCNN4(3783)
mouse ... Kcnn4(16534)
rat ... Kcnn4(65206)
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)