Documenti fondamentali
P0860
Dounce tissue grinder pestle
Large clearance, working volume 40 mL
Sinonimo/i:
885301-0040
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
eCl@ss:
32080115
NACRES:
NB.22
Materiali
glass
Volume d’esercizio
40 mL
Descrizione generale
Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)