OH83021360EU
Ohaus® Explorer® Precision Balance
Model EX6202, weighing capacity 6200 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 230 V, Schuko plug
Sinonimo/i:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
metal weighing plate
Caratteristiche
CE compliant
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ohaus® 83021360EU
Capacità di pesata
6200 g, resolution: 0.01 g
Largh. × Lungh. della navicella
20 cm × 19 cm
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
OH83021360EU-1EA | 4065266754742 |