N6635
Miscela nutriente F-10 Ham
With L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
F-10 di Ham
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Componenti
HEPES: no
NaHCO3: no
sodium pyruvate: 0.11 g/L
L-glutamine: yes
phenol red: yes
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
- for the in vitro tissue culture from rabbit
- to culture satellite cells from fish white muscle of trout
- for culturing neonatal porcine islets (NPIs)
Quantità
Ricostituzione
Supplemento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.