N4787
Nek2, Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
Never In Mitosis Gene A-Related Kinase 2, Nima-Related Kinase 2
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Saggio
≥85% (SDS-PAGE)
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
enzyme activity
≥10 units/mg protein
PM
protein apparent mol wt ~80 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... NEK2(4751)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1