Documenti fondamentali
N3040
Sigma-Aldrich
Necrostatin-7
≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
5-[[3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]methylene]-2-imino-3-(2-thiazolyl)-4-thiazolidinone, Nec-7
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H10FN5OS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
371.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
yellow to tan
Solubilità
DMSO: >10 mg/mL (with warming)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1)-c2n[nH]cc2C=C3SC(=N)N(C3=O)c4nccs4
InChI
1S/C16H10FN5OS2/c17-11-3-1-9(2-4-11)13-10(8-20-21-13)7-12-14(23)22(15(18)25-12)16-19-5-6-24-16/h1-8,18H,(H,20,21)
SMJGLNVGTJLIRV-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Necrostatin-7 (Nec-7) is a potent inhibitor of necroptosis, a regulated caspase-independent necrotic cell death pathway, distinct from apoptosis. Nec-7 has a different profile from the other necrostatins as it does not inhibit RIP1 kinase, suggesting the possibility that it may target an additional as yet unknown regulatory molecule in the pathway.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)