N2915
PYR-41
≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
4[4-(5-Nitro-furan-2-ylmethylene)-3,5-dioxo-pyrazolidin-1-yl]-benzoic acid ethyl ester
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
red to brown
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1ccc(cc1)N2NC(=O)\C(=C/c3ccc(o3)[N+]([O-])=O)C2=O
InChI
1S/C17H13N3O7/c1-2-26-17(23)10-3-5-11(6-4-10)19-16(22)13(15(21)18-19)9-12-7-8-14(27-12)20(24)25/h3-9H,2H2,1H3,(H,18,21)/b13-9+
ARGIPZKQJGFSGQ-UKTHLTGXSA-N
Applicazioni
- to determine the cellular degradation pathways on adeno-associated viruses (AAV) transduction
- to assess its selectivity and potency by matrix assisted laser desorption/ionization-time of flight (MALDI-TOF) E2/E3 assay
- to treat fully differentiated C2C12 myotubes in high glucose medium for determining its effect on protein ubiquitination and cell viability
- in the pretreatment of human brain microvascular endothelial cells (hBMECs) for the inhibition studies before infection with bacteria
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)