N1138
N-Nonanoyl-N-methylglucamine
≥98%
Sinonimo/i:
N-(D-Glucityl)-N-methylnonanamide, N-Methyl-N-nonanoyl-D-glucamine, MEGA-9
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
non-ionic
Saggio
≥98%
Forma fisica
powder
PM
335.44 g/mol
tecniche
protein expression: suitable
CMC
19-25 mM (20-25°C)
Compatibilità
suitable for molecular biology
applicazioni
life science and biopharma
Stringa SMILE
CCCCCCCCC(=O)N(C)C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C16H33NO6/c1-3-4-5-6-7-8-9-14(21)17(2)10-12(19)15(22)16(23)13(20)11-18/h12-13,15-16,18-20,22-23H,3-11H2,1-2H3/t12-,13+,15+,16+/m0/s1
GCRLIVCNZWDCDE-SJXGUFTOSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3