N0630
Niflumic acid
Sinonimo/i:
2-(α,α,α-Trifluoro-m-toluidino)nicotinic acid, 2-[3-(Trifluoromethyl)anilino]nicotinic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Punto di fusione
203-204 °C
Solubilità
acetone: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow
Stringa SMILE
O=C(O)C1=CC=CN=C1NC2=CC(C(F)(F)F)=CC=C2
InChI
1S/C13H9F3N2O2/c14-13(15,16)8-3-1-4-9(7-8)18-11-10(12(19)20)5-2-6-17-11/h1-7H,(H,17,18)(H,19,20)
JZFPYUNJRRFVQU-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PTGS1(5742)
Applicazioni
- as a chloride channel blocker in mouse olfactory epithelium for odor-induced electroolfactograms (EOGs) measurements, to test its analgesic effect on rat dorsal root ganglion neurons post γ-aminobutyric acid induction
- as a calcium-activated chloride channel (CaCC) inhibitor in C2C12 myoblasts and also to test its effect on volume-regulated anion channel (VRAC)
- as an inhibitor of voltage-dependent potassium channel in human embryonic kidney (HEK 293) phoenix cells
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?