MTOX1010
HepaRG™ 5F Control Cells
human female liver (Source Disease: Hepatocarcinoma and Hepatitis C)
Sinonimo/i:
Human hepatocyte cells
About This Item
Prodotti consigliati
product name
HepaRG™ 5F Control Cells, 1 vial
Origine biologica
human female liver (Source Disease: Hepatocarcinoma and Hepatitis C)
Forma fisica
liquid
Temperatura di conservazione
−196°C
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Qualità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Articoli
Oral drug delivery involves dissolution in the small intestine and absorption across the enterocyte barrier into the portal vein followed by subsequent delivery through the liver into the systemic circulation.