Documenti fondamentali
MTCP8100
MTC Bio Reservoir
capacity 100 mL, sterile, pack of 100 ea (bulk bag)
Sinonimo/i:
reagent dish, reagent holder
About This Item
Codice UNSPSC:
41121522
NACRES:
NB.12
Sterilità
sterile
Confezionamento
pack of 100 ea (bulk bag)
Produttore/marchio commerciale
MTC Bio P8100
Capacità
100 mL
Descrizione generale
Reservoir, 100ml non-sterile, bulk pack, 100/cs
Caratteristiche e vantaggi
  • Graduated inner walls
  • Micro-trough U-shaped bottoms
  • Pouring spouts on all 4 corners
Note legali
MTC is a trademark of MTC Bio
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)