Documenti fondamentali
MTCP80515S
MTC Bio Divided Reservoir
capacity 50 mL, sterile, pack of 200 ea (40 x bags 5 ea)
Sinonimo/i:
reagent dish, reagent holder
About This Item
Codice UNSPSC:
41121522
NACRES:
NB.12
Sterilità
sterile
Confezionamento
pack of 200 ea (40 x bags 5 ea)
Produttore/marchio commerciale
MTC Bio P8051-5S
Capacità
50 mL
Descrizione generale
Reservoir, divided, 50ml sterile, 5/sterile bag, 200/cs
Caratteristiche e vantaggi
  • Graduated inner walls
  • Micro-trough U-shaped bottoms
  • Pouring spouts on all 4 corners
Note legali
MTC is a trademark of MTC Bio