Documenti fondamentali
MTCP80251S
MTC Bio Reservoir
capacity 25 mL, sterile, pack of 100 ea (individually wrapped)
Sinonimo/i:
cryo tube storage box, reagent dish, reagent holder
About This Item
Codice UNSPSC:
41121522
NACRES:
NB.12
Sterilità
sterile
Confezionamento
pack of 100 ea (individually wrapped)
Produttore/marchio commerciale
MTC Bio P8025-1S
Capacità
25 mL
Descrizione generale
Reservoir, 25ml sterile, Individually wrapped, 100/cs
Caratteristiche e vantaggi
  • Graduated inner walls
  • Micro-trough U-shaped bottoms
  • Pouring spouts on all 4 corners
Note legali
MTC is a trademark of MTC Bio
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)